Läs mer
Desacetyl Rifampicin Quinon (>85 %), TRC
Produktkod. 30133979
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133979 50 mg
30004615 25 mg
30005880 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD19955550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65110-92-1
Molekylformel C41H54N4O11
Molekylvikt (g/mol) 778.89
Synonym 25-Deacetyl-1,4-didehydro-1,4-dideoxy-3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-1,4-dioxo-Rifamycin, 25-Desacetylrifampin Quinone;
IUPAC-namn (7S,9E,11S,12S,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21E)-2,13,15,17-tetrahydroxy-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametyl-26-[(Z)-(4-metylpiperazin-1-yl)iminometyl]-8,30-dioxa-24-azatetracyklo[23.3.1.14,7.05,28]triakonta-1(28),2,4,9,19,21,25-heptaen-6,23,27,29-tetron
LEDER C[C@H]1/C=C/C=C(/C(=O)N=C2/C(=C\NN3CCN(CC3)C)/C(=O)C4=C5C(=C(C(=C4C2=O)O)C)O[C@@](C5=O)(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1O)C)O)C)O)C)OC)C)\C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desacetyl Rifampicin Quinone
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C41H54N4O11/c1-20-11-10-12-21(2)40(53)43-31-26(19-42-45-16-14-44(8)15-17-45)36(50)28-29(37(31)51)35(49)25(6)38-30(28)39(52)41(7,56-38)55-18-13-27(54-9)22(3)33(47)24(5)34(48)23(4)32(20)46/h10-13,18-20,22-24,27,32-34,42,46-49H,14-17H2,1-9H3/b11-10+,18-13+,21-12+,26-19+,43-31?/t20-,22+,23+,24-,27-,32-,33+,34+,41-/m0/s1
Formel vikt 778.3789