Läs mer
Desacetyl Rifaximin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desacetyl Rifaximin |
| CAS | 80621-88-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C41H49N3O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [2S-(2R*,16Z,18E,20R*,21R*,22S*,23S*,24S*,25R*,26R*,27R*,28E)]-5,6,21,23,25-Pentahydroxy-27-methoxy-2,4,11,16,20,22,24,26-octamethyl-2,7-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)benzofuro[4,5-e]pyrido[1,2-a]benzimidazole-1,15(2H)-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C41H49N3O10/c1-18-13-15-44-26(17-18)42-30-27-28-36(48)24(7)38-29(27)39(50)41(8,54-38)53-16-14-25(52-9)21(4)34(46)23(6)35(47)22(5)33(45)19(2)11-10-12-20(3)40(51)43-31(32(30)44)37(28)49/h10-17,19,21-23,25,33-35,45-49H,1-9H3,(H,43,51)/b11-10-,16-14-,20-12-/t19-,21+,22+,23-,25-,33-,34+,35+,41-/m0/s1 |
| LEDER | [N-]=[N+]=NC(=O)/C=C/c1ccc(C)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 743.84 |
| Procent renhet | >95 |