missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desacetyl Triflusal, TRC

Produktkod. 30350888
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30350888 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30350888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2887651G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-(Trifluoromethyl)salicylic Acid
CAS 328-90-5
Molekylformel C8 H5 F3 O3
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)-benzoic Acid, 2,4-Cresotic acid, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 4-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 4-Trifluoromethyl-2-hydroxybenzoic acid, p-(Trifluoromethyl)salicylic acid
InChI formel InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(12)3-4/h1-3,12H,(H,13,14)
LEDER OC(=O)c1ccc(cc1O)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 206.12
Formel vikt 206.0191
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.