Läs mer
Desacetyl Vindoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desacetyl Vindoline |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O5/c1-5-21-9-6-11-25-12-10-22(17(21)25)15-8-7-14(29-3)13-16(15)24(2)18(22)23(28,19(21)26)20(27)30-4/h6-9,13,17-19,26,28H,5,10-12H2,1-4H3/t17-,18+,19+,21+,22+,23-/m0/s1 |
| Formel vikt | 414.22 |