Läs mer
Desacetylcinobufagin, MedChemExpress
Beskrivning
Desacetylcinobufagin is a natural compound used for microbial transformation.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desacetylcinobufagin |
| CAS | 4026-95-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H32O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Deacetylcinobufagin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 26 mg/mL (64.92 mM) |
| LEDER | C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5([H])[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6 |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.51 |
| Visa mer |