Läs mer
Desacetylcinobufotalin, MedChemExpress
Produktkod. 16481568
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16481568 5 mg
1 options
Produktkod. 16481568 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0882
MedChemExpress Desacetylcinobufotalin is a natural compound; apoptosis inducer and shows the marked inhibition effect to HepG2 cells and the IC50 value is 0.0279μmol/ml.
Desacetylcinobufotalin is a natural compound
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desacetylcinobufotalin
CAS 4099-30-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H32O6
Kvantitet 5 mg
Synonym Deacetylcinobufotalin
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@]([C@@H](C(C=C1)=COC1=O)[C@H]2O)(CC[C@@]3([H])[C@@]4([H])CC[C@@]5(O)[C@@]3(CC[C@H](O)C5)C)[C@@]64[C@@H]2O6
Molekylvikt (g/mol) 416.51
Formel vikt 416.51
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death