missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desalkyl Ebastine, TRC

Produktkod. 30007052
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007052 10 mg
30138427 50 mg
30010852 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007052 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28877010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 58258-01-8
Molekylformel C18 H21 N O
Molekylvikt (g/mol) 267.37
Synonym 4-(Diphenylmethoxy)piperidine, 4-(4-Benzhydryloxy)piperidine, 4-(Benzhydryloxy)piperidine, 4-(Diphenylmethoxy)piperidine, Ebastine Imp. C (EP)
IUPAC-namn 4-benzhydryloxypiperidin
LEDER C1CC(CCN1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desalkyl Ebastine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17-19H,11-14H2
Formel vikt 267.1623
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.