missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desalkyl Ebastine, TRC

Produktkod. 30138427
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138427 50 mg
30007052 10 mg
30010852 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138427 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28877050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58258-01-8
Molekylformel C18 H21 N O
Molekylvikt (g/mol) 267.37
Synonym 4-(Diphenylmethoxy)piperidine, 4-(4-Benzhydryloxy)piperidine, 4-(Benzhydryloxy)piperidine, 4-(Diphenylmethoxy)piperidine, Ebastine Imp. C (EP)
IUPAC-namn 4-benzhydryloxypiperidin
LEDER C1CC(CCN1)OC(c2ccccc2)c3ccccc3

Tekniske data

Kemiskt namn eller material Desalkyl Ebastine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H21NO/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)20-17-11-13-19-14-12-17/h1-10,17-19H,11-14H2
Formel vikt 267.1623
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.