missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desamino Chloro (R)-Fluoxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desamino Chloro (R)-Fluoxetine |
| CAS | 1346617-29-5 |
| Molekylformel | C16 D5 H9 Cl F3 O |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-[(1R)-3-Chloro-1-phenylpropoxy]-4-(trifluoromethyl)-benzene, (R)-1-Chloro-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClF3O/c17-11-10-15(12-4-2-1-3-5-12)21-14-8-6-13(7-9-14)16(18,19)20/h1-9,15H,10-11H2/t15-/m1/s1/i1D,2D,3D,4D,5D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c([C@@H](CCCl)Oc2ccc(cc2)C(F)(F)F)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 1-[(1R)-3-chloro-1-[4-(trifluoromethyl)phenoxy]propyl]-2,3,4,5,6-pentadeuteriobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 319.761 |
| Formel vikt | 319.1 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?