missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desamino Chloro (S)-Fluoxetine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desamino Chloro (S)-Fluoxetine |
| CAS | 114446-51-4 |
| Molekylformel | C16H14ClF3O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-[(1S)-3-Chloro-1-phenylpropoxy]-4-(trifluoromethyl)-benzene, (S)-1-Chloro-3-[(4-trifluoromethylphenyl)oxy]-3-phenylpropane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14ClF3O/c17-11-10-15(12-4-2-1-3-5-12)21-14-8-6-13(7-9-14)16(18,19)20/h1-9,15H,10-11H2/t15-/m0/s1 |
| LEDER | FC(F)(F)c1ccc(O[C@@H](CCCl)c2ccccc2)cc1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 314.73 |
| Formel vikt | 314.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?