Läs mer
Desamino Glufosinate-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desamino Glufosinate-d3 |
| CAS | 1794938-71-8 |
| Molekylformel | C5H8D3O4P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-(Hydroxy-(trideuteriomethyl)phosphoryl)butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11O4P/c1-10(8,9)4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/i1D3 |
| LEDER | C(CCC(O)=O)P(C([2H])([2H])[2H])(=O)O |
| IUPAC-namn | 4-(hydroxy(methyl-d3)phosphoryl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.13 |
| Formel vikt | 169.06 |