missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desamino-hydroxy Revefenacin Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desamino-hydroxy Revefenacin Ammonium Salt |
| Analyt- eller komponentnamn | Desamino-hydroxy Revefenacin Ammonium Salt |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C35 H41 N4 O5 . H4 N |
| Synonym | 1-(4-((2-(4-(([1,1'-biphenyl]-2-ylcarbamoyl)oxy)piperidin-1-yl)ethyl)(methyl)carbamoyl)benzyl)piperidine-4-carboxylic Acid, THRX-195518 |
| InChI formel | InChI=1S/C35H42N4O5.H4N/c1-37(33(40)28-13-11-26(12-14-28)25-39-19-15-29(16-20-39)34(41)42)23-24-38-21-17-30(18-22-38)44-35(43)36-32-10-6-5-9-31(32)27-7-3-2-4-8-27;/h2-14,29-30H,15-25H2,1H3,(H,36,43)(H,41,42);1H4/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CN(CCN1CCC(CC1)OC(=O)Nc2ccccc2c3ccccc3)C(=O)c4ccc(CN5CCC(CC5)C(=O)[O-])cc4.[NH4] |
| IUPAC-namn | λ4-azane;1-[[4-[methyl-[2-[4-[(2-phenylphenyl)carbamoyloxy]piperidin-1-yl]ethyl]carbamoyl]phenyl]methyl]piperidine-4-carboxylate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?