Läs mer
Desamino Imiquimod N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desaminoimiquimod N-Oxide |
| CAS | 99010-63-6 |
| Molekylformel | C14 H15 N3 O |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 1-(2-methylpropyl)-, 5-oxide, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline N-oxide, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline 5-Oxide, Desaminoimiquimod N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N3O/c1-10(2)7-16-9-15-12-8-17(18)13-6-4-3-5-11(13)14(12)16/h3-6,8-10H,7H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)Cn1cnc2c[n+]([O-])c3ccccc3c12 |
| IUPAC-namn | 1-(2-methylpropyl)-5-oxidoimidazo[4,5-c]quinolin-5-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.29 |
| Formel vikt | 241.1215 |