Läs mer
Desamino P-Ethoxy Glufosinate-d3 Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desamino P-Ethoxy Glufosinate-d3 Ethyl Ester |
| CAS | 1346598-74-0 |
| Molekylformel | C9H16D3O4P |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-(Hydroxymethylphosphinyl)-butanoic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19O4P/c1-4-12-9(10)7-6-8-14(3,11)13-5-2/h4-8H2,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])P(=O)(CCCC(=O)OCC)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl 4-[ethoxy(trideuteriomethyl)phosphoryl]butanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 225.24 |
| Formel vikt | 225.1209 |