Läs mer
Desamino P-Ethoxy Glufosinat-d3 Etylester, TRC
Produktkod. 30352031
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30352031 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30352031 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28845725MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Desamino P-Ethoxy Glufosinate-d3 Ethyl Ester
CAS 1346598-74-0
Molekylformel C9H16D3O4P
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-(Hydroxymethylphosphinyl)-butanoic Acid-d3
InChI formel InChI=1S/C9H19O4P/c1-4-12-9(10)7-6-8-14(3,11)13-5-2/h4-8H2,1-3H3/i3D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])P(=O)(CCCC(=O)OCC)OCC
IUPAC-namn etyl 4-[etoxi(trideuteriometyl)fosforyl]butanoat
Molekylvikt (g/mol) 225.24
Formel vikt 225.1209
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.