Läs mer
Desaminosulfonyl Dorzolamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desaminosulfonyl Dorzolamide Hydrochloride |
| CAS | 897657-77-1 |
| Molekylformel | C10H15NO2S2 . HCl |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (4S,6S)-N-Ethyl-5,6-dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-amine 7,7-dioxide hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO2S2.ClH/c1-3-11-9-6-7(2)15(12,13)10-8(9)4-5-14-10;/h4-5,7,9,11H,3,6H2,1-2H3;1H/t7-,9-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CCN[C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sccc12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.82 |
| Formel vikt | 281.0311 |