Läs mer
Desaminosulfonyl N-Acetyl-dorzolamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desaminosulfonyl N-Acetyl-dorzolamide |
| CAS | 403848-04-4 |
| Molekylformel | C12H17NO3S2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | N-[(4S,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-7,7-dioxido-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]-N-ethylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO3S2/c1-4-13(9(3)14)11-7-8(2)18(15,16)12-10(11)5-6-17-12/h5-6,8,11H,4,7H2,1-3H3/t8-,11-/m0/s1 |
| LEDER | CCN([C@H]1C[C@H](C)S(=O)(=O)c2sccc12)C(=O)C |
| IUPAC-namn | N-ethyl-N-[(4S,6S)-6-methyl-7,7-dioxo-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.4 |
| Formel vikt | 287.065 |