Läs mer
Desaminotyrosine, MedChemExpress
Produktkod. 16459376
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16459376 100 mg
1 options
Produktkod. 16459376 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW015346
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Desaminotyrosine is a microbially associated metabolite protecting from influenza through augmentation of type I interferon signaling.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desaminotyrosine
CAS 501-97-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 100 mg
Synonym 3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (601.76 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (200.57 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1=C(C=CC(=C1)O)CCC(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Formel vikt 166.18
Procent renhet 98.46%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus