missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Desbenzoyl Docetaxel, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desbenzoyl Docetaxel |
| CAS | 160972-48-5 |
| Molekylformel | C36 H49 N O13 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11,12-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(αR*,βS*),11α,12α,12aα,12bα]]- (9CI), Desbenzoyl Docetaxel, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11,12-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα |
| InChI formel | InChI=1S/C36H49NO13/c1-17-20(48-30(44)26(41)24(19-12-10-9-11-13-19)37-31(45)50-32(3,4)5)15-36(46)29(43)27-34(8,28(42)25(40)23(17)33(36,6)7)21(39)14-22-35(27,16-47-22)49-18(2)38/h9-13,20-22,24-27,29,39-41,43,46H,14-16H2,1-8H3,(H,37,45)/t20-,21-,22+,24-,25+,26+,27-,29-,34+,35-,36+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)[C@]4(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c5ccccc5)C(=C([C@@H](O)C3=O)C4(C)C)C |
| IUPAC-namn | [(1S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4-acetyloxy-1,2,9,12-tetrahydroxy-10,14,17,17-tetramethyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.03,10.04,7]heptadec-13-en-15-yl] (2R,3S)-2-hydroxy-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-3-phenylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 703.773 |
| Formel vikt | 703.32 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?