missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desbenzoyldocetaxel, Mikromol

Produktkod. 30461868
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30461868 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30461868 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3396.200025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Desbenzoyldocetaxel, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desbenzoyl Docetaxel
CAS 160972-48-5
Analyt- eller komponentnamn Desbenzoyl Docetaxel
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C36 H49 N O13
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Desbenzoyl Docetaxel, Benzenepropanoic acid, β-[[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]amino]-α-hydroxy-, 12b-(acetyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,6,11,12-tetrahydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl ester, [2aR-[2aα
InChI formel InChI=1S/C36H49NO13/c1-17-20(48-30(44)26(41)24(19-12-10-9-11-13-19)37-31(45)50-32(3,4)5)15-36(46)29(43)27-34(8,28(42)25(40)23(17)33(36,6)7)21(39)14-22-35(27,16-47-22)49-18(2)38/h9-13,20-22,24-27,29,39-41,43,46H,14-16H2,1-8H3,(H,37,45)/t20-,21-,22+,24-,25+
Lösningstyp Neat
LEDER CC(=O)O[C@@]12CO[C@@H]1C[C@H](O)[C@]3(C)[C@@H]2[C@H](O)[C@]4(O)C[C@H](OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)c5ccccc5)C(=C([C@@H](O)C3=O)C4(C)C)C
Molekylvikt (g/mol) 703.773
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 703.32 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.