Läs mer
Desbenzyl Donepezil Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3-Dihydro-5,6-dimethoxy-2-[(4-piperidinyl)methyl]indan-1-one Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H23NO3.ClH/c1-20-15-9-12-8-13(7-11-3-5-18-6-4-11)17(19)14(12)10-16(15)21-2;/h9-11,13,18H,3-8H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 325.1445 |
| Procent renhet | >95% |