Läs mer
Desbromo Brimonidin, TRC
Produktkod. 30006144
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006144 100 mg
17993125 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30006144 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD452880100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91147-43-2
Molekylformel C11 H11 N5
Molekylvikt (g/mol) 213.24
Synonym N-(4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 41511
IUPAC-namn N-kinoxalin-6-ylimidazolidin-2-imin
LEDER C1CNC(=Nc2ccc3nccnc3c2)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Imidazolidin-2-ylidene)quinoxalin-6-amine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H11N5/c1-2-9-10(13-4-3-12-9)7-8(1)16-11-14-5-6-15-11/h1-4,7H,5-6H2,(H2,14,15,16)
Formel vikt 213.1014
Procent renhet >95%