missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desbutyl Bumetanide, TRC

Produktkod. 17981345
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981345 100 mg
17932065 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17981345 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD288780100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 28328-54-3
Molekylformel C13 H12 N2 O5 S
Molekylvikt (g/mol) 308.31
Synonym Benzoic acid, 3-amino-5-(aminosulfonyl)-4-phenoxy-, Benzoic acid, 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoyl- (8CI), 3-Amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid, Desbutylbumetanide, PF 1578
IUPAC-namn 3-amino-4-phenoxy-5-sulfamoylbenzoic acid
LEDER Nc1cc(cc(c1Oc2ccccc2)S(=O)(=O)N)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desbutyl Bumetanide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H12N2O5S/c14-10-6-8(13(16)17)7-11(21(15,18)19)12(10)20-9-4-2-1-3-5-9/h1-7H,14H2,(H,16,17)(H2,15,18,19)
Formel vikt 308.0467
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.