Läs mer
Desbutyl Dronedarone-d6 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30353066
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353066 1 mg
30368042 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30353066 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2888781MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346598-70-6
Molekylformel C27H30D6N2O5S • HCl
Molekylvikt (g/mol) 543.15
Synonym N-(2-Butyl-3-(4-(3-(butylamino)propoxy-1,1,2,2,3,3-d6)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide Hydrochloride
IUPAC-namn N-(2-butyl-3-(4-(3-(butylamino)propoxy-1,1,2,2,3,3-d6)benzoyl)benzofuran-5-yl)methanesulfonamide hydrochloride
LEDER C(=O)(C=1C=2C(OC1CCCC)=CC=C(NS(C)(=O)=O)C2)C3=CC=C(OC(C(C(NCCCC)([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H])C=C3.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desbutyl Dronedarone-d6 Hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C27H36N2O5S.ClH/c1-4-6-9-25-26(23-19-21(29-35(3,31)32)12-15-24(23)34-25)27(30)20-10-13-22(14-11-20)33-18-8-17-28-16-7-5-2;/h10-15,19,28-29H,4-9,16-18H2,1-3H3;1H/i8D2,17D2,18D2;
Formel vikt 542.25