missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Desbutyl Lumefantrine-d9 (E/Z-Mixture), TRC

Produktkod. 30359680
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359680 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30359680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28889710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Desbutyl Lumefantrine-d9 (E/Z-Mixture)
CAS 1346606-35-6
Molekylformel C26H15D9Cl3NO
Kvantitet 10 mg
Synonym α-[(Butylamino-d9)methyl]-2,7-dichloro-9-[(4-chlorophenyl)methylene]-9H-fluorene-4-methanol
InChI formel InChI=1S/C26H24Cl3NO/c1-2-3-10-30-15-25(31)24-14-19(29)13-23-21(11-16-4-6-17(27)7-5-16)22-12-18(28)8-9-20(22)26(23)24/h4-9,11-14,25,30-31H,2-3,10,15H2,1H3/b21-11-/i1D3,2D2,3D2,10D2
LEDER ClC(C=C1)=CC=C1/C=C2C3=CC(Cl)=CC(C(CNC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])O)=C3C4=C\2C=C(Cl)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 481.89
Formel vikt 480.1488
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.