Läs mer
JULABO™ Avkalkningsmedel
Produktkod. 17198528
Change view
Volym (metrisk):
1 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17198528 1 l
1 options
Produktkod. 17198528 Leverantör JULABO™ Leverantörsnummer 9940200
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
JULABO Avkalkningsmedel är till för skonsam och sanitär borttagning av kalkrester.
  • Avkalkningsmedel för skonsam och sanitär borttagning av mineralavlagringar inklusive kalkrester
Specifikationer
Volym (metrisk) 1 l
För användning med (applikation) Avlägsnande av kalkrester
compliance-icons
Produktbeteckning
  • descaling Agent (1 Liter)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphamidic acid, Talgtrimethylammoniumchloride, propan-2-ol