Läs mer
Descarbamoyl Cefuroxime, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descarbamoyl Cefuroxime |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15N3O7S/c1-24-17-9(8-3-2-4-25-8)12(20)16-10-13(21)18-11(15(22)23)7(5-19)6-26-14(10)18/h2-4,10,14,19H,5-6H2,1H3,(H,16,20)(H,22,23)/b17-9-/t10-,14-/m1/s1 |
| Formel vikt | 381.0631 |