missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Descarboxy 1-Hydroxy Ketorolac, TRC

Produktkod. 30008856
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008856 25 mg
30005399 50 mg
30004863 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30008856 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD28911525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 154476-25-2
Molekylformel C14 H13 N O2
Molekylvikt (g/mol) 227.26
Synonym Methanone, (2,3-dihydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-5-yl)phenyl-, (2,3-Dihydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-5-yl)phenylmethanone, (1RS)-5-Benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol, Ketorolac 1-Hydroxy Analog, Descarboxy 1-Hydroxy Ketorolac
IUPAC-namn (7-hydroxy-6,7-dihydro-5H-pyrrolizin-3-yl)-phenylmethanone
LEDER OC1CCn2c1ccc2C(=O)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 5-benzoyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolizin-1-ol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H13NO2/c16-13-8-9-15-11(13)6-7-12(15)14(17)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,13,16H,8-9H2
Formel vikt 227.0946
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.