Läs mer
Descarboxyl Levofloxacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decarboxyl levofloxacin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20FN3O2/c1-11-10-23-17-15-12(14(22)3-4-21(11)15)9-13(18)16(17)20-7-5-19(2)6-8-20/h3-4,9,11H,5-8,10H2,1-2H3/t11-/m0/s1 |
| Formel vikt | 317.154 |
| Procent renhet | >95% |