Läs mer
Deschloro-1,2-dihydro-2-oxo Clomiphene Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro-1,2-dihydro-2-oxo Clomiphene hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO2.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-29-24-17-15-22(16-18-24)25(21-11-7-5-8-12-21)26(28)23-13-9-6-10-14-23;/h5-18,25H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 423.1965 |
| Procent renhet | >95% |