missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deschloro-2-phenylthio-thiamethoxam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro-2-phenylthio-thiamethoxam |
| CAS | 192439-46-6 |
| Molekylformel | C14H15N5O3S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Tetrahydro-3-methyl-N-nitro-5-[[2-(phenylthio)-5-thiazolyl]methyl]-4H-1,3,5-oxadiazin-4-imine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15N5O3S2/c1-17-9-22-10-18(13(17)16-19(20)21)8-12-7-15-14(24-12)23-11-5-3-2-4-6-11/h2-7H,8-10H2,1H3 |
| LEDER | O=[N+]([O-])/N=C1N(C)COCN\1CC2=CN=C(SC3=CC=CC=C3)S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 365.43 |
| Formel vikt | 365.0616 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?