Läs mer
Deschloro-4,4’-dichloro Clomiphene Citrate (E/Z Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro-4,4'-dichloro Clomiphene Citrate (EZ mixture) |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27Cl2NO.C6H8O7/c1-3-29(4-2)17-18-30-25-15-9-22(10-16-25)26(21-7-13-24(28)14-8-21)19-20-5-11-23(27)12-6-20;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h5-16,19H,3-4,17-18H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12) |
| Formel vikt | 631.174 |