missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deschloro Atovaquone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro Atovaquone |
| CAS | 92458-44-1 |
| Molekylformel | C22 H20 O3 |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | 1,4-Naphthalenedione, 2-hydroxy-3-(4-phenylcyclohexyl)-, trans, 2-Hydroxy-3-(trans-4-phenylcyclohexyl)naphthalene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20O3/c23-20-17-8-4-5-9-18(17)21(24)22(25)19(20)16-12-10-15(11-13-16)14-6-2-1-3-7-14/h1-9,15-16,25H,10-13H2/t15-,16- |
| LEDER | OC1=C([C@@H]2CC[C@H](CC2)c3ccccc3)C(=O)c4ccccc4C1=O |
| IUPAC-namn | 2-hydroxy-3-(4-phenylcyclohexyl)naphthalene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.39 |
| Formel vikt | 332.1412 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?