Läs mer
Deschloro Bupropion-d9 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30360346
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360346 2.5 mg
30358923 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30360346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2885472.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346601-65-7
Molekylformel C13H11D9ClNO
Molekylvikt (g/mol) 250.81
Synonym 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-phenyl-1-propanone Hydrochloride, 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride
IUPAC-namn 2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-1-phenylpropan-1-one;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NC(C)C(=O)c1ccccc1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Deschloro Bupropion-d9 Hydrochloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
Formel vikt 250.1798