Läs mer
Deschloro Bupropion Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(tert-Butylamino)propiophenone Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19NO.ClH/c1-10(14-13(2,3)4)12(15)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,14H,1-4H3;1H |
| Formel vikt | 241.1233 |
| Procent renhet | >95% |