missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deschloro Clobazam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro Clobazam |
| CAS | 22316-24-1 |
| Molekylformel | C16 H14 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-Methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione, Clobazam Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O2/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18(16(20)11-15(17)19)12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3 |
| LEDER | CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-5-phenyl-1,5-benzodiazepine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.29 |
| Formel vikt | 266.1055 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?