Läs mer
Deschloro Clomiphene-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro Clomiphene-d5 |
| CAS | 1346606-17-4 |
| Molekylformel | C26H24D5NO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3/b26-21-/i5D,7D,8D,11D,12D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\c2ccccc2)/c3ccc(OCCN(CC)CC)cc3)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | N,N-diethyl-2-[4-[(Z)-2-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)-1-phenylethenyl]phenoxy]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.55 |
| Formel vikt | 376.2563 |