Läs mer
Deschloro Clomiphene (E/Z Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro Clomiphene (E/Z Mixture) |
| CAS | 19957-52-9 |
| Molekylformel | C26H29NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine, 2-[p-(1,2-Diphenylvinyl)phenoxy]-triethylamine, E.I.P.W. 103, α-[4-(2-Diethylaminoethoxy)phenyl]stilbene |
| InChI formel | InChI=1S/C26H29NO/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3/b26-21+ |
| LEDER | CCN(CC)CCOC1=CC=C(C=C1)C(=CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 371.51 |
| Formel vikt | 371.2249 |