missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Deschloro Clomiphene Hydrochloride (E/Z Mixture), TRC

Produktkod. 30348974
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30348974 1 mg
30368050 5 mg
30364973 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30348974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2889811MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 74056-26-1
Molekylformel C26 H29 N O . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 407.98
Synonym 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-, hydrochloride (9CI), Triethylamine, 2-[p-(1,2-diphenylvinyl)phenoxy]-, hydrochloride, (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride, 2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine Hydrochloride, Clomiphene Related Compound A (USP)
IUPAC-namn 2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine;hydrochloride
LEDER Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(cc1)C(=Cc2ccccc2)c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (E,Z)-2-[4-(1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H
Formel vikt 407.2016
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.