Läs mer
Deschloro Dasatinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro Dasatinib |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27N7O2S/c1-15-5-3-4-6-17(15)26-21(31)18-14-23-22(32-18)27-19-13-20(25-16(2)24-19)29-9-7-28(8-10-29)11-12-30/h3-6,13-14,30H,7-12H2,1-2H3,(H,26,31)(H,23,24,25,27) |
| Formel vikt | 453.1947 |