Läs mer
Deschloro Florfenicol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro Florfenicol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15ClFNO4S/c1-20(18,19)9-4-2-8(3-5-9)12(17)10(7-14)15-11(16)6-13/h2-5,10,12,17H,6-7H2,1H3,(H,15,16)/t10-,12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 323.0394 |
| Procent renhet | >95% |