Läs mer
Deschloro Loratadine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloro Loratadine |
| CAS | 79779-58-1 |
| Molekylformel | C22H24N2O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O2/c1-2-26-22(25)24-14-11-17(12-15-24)20-19-8-4-3-6-16(19)9-10-18-7-5-13-23-21(18)20/h3-8,13H,2,9-12,14-15H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.44 |