missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Deschloro-N-ethyl-ketamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30360243
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30360243 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30360243 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29312025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material deschloro-N-ethyl-Ketamine (hydrochloride)
CAS 4551-92-2
Molekylformel C14 H19 N O . H Cl
Kvantitet 25 mg
Synonym Cyclohexanone, 2-(ethylamino)-2-phenyl-, hydrochloride (1:1), Cyclohexanone, 2-(ethylamino)-2-phenyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Deschloro-N-ethyl-ketamine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19NO.ClH/c1-2-15-14(11-7-6-10-13(14)16)12-8-4-3-5-9-12;/h3-5,8-9,15H,2,6-7,10-11H2,1H3;1H
LEDER Cl.CCNC1(CCCCC1=O)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(ethylamino)-2-phenylcyclohexan-1-one;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 253.8
Formel vikt 253.1233
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.