missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deschloroacetylmetolachlor Propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metolachlor-des(chloroacetyl)-O-desmethyl |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO/c1-4-11-7-5-6-9(2)12(11)13-10(3)8-14/h5-7,10,13-14H,4,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 193.1467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?