missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Deschloroclozapine, MedChemExpress

Produktkod. 16488048
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488048 10 mg
16477826 100 mg
16473967 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488048 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY42110

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Deschloroclozapine, a metabolite of Clozapine, is a highly potent muscarinic DREADDs agonist. Deschloroclozapine binds to DREADD receptor subtypes hM3Dq and hM4Di with Ki of 6.3 and 4.2 nM, respectively. [11C]-Deschloroclozapine is developed as a promising PET tracer for DREADD imaging.

Deschloroclozapine, a metabolite of Clozapine, is a highly potent muscarinic DREADDs agonist. Deschloroclozapine binds to DREADD receptor subtypes hM3Dq and hM4Di with Ki of 6.3 and 4.2 nM, respectively. [11C]-Deschloroclozapine is developed as a promising PET tracer for DREADD imaging.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Deschloroclozapine
Fysisk form Powder
CAS 7-7-1977
Färg Light Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H20N4
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (342.02 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1CCN(C2=NC3=CC=CC=C3NC4=CC=CC=C42)CC1
Molekylvikt (g/mol) 292.38
Formel vikt 292.38
Procent renhet 99.59%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.