missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Deschlorodesloratadine Hydrochloride (6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17963516
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17963516 25 mg
17964026 100 mg
30462145 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17963516 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0257.190025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Deschlorodesloratadine Hydrochloride (6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Deschlorodesloratadine Hydrochloride
CAS 2172059-46-8
Analyt- eller komponentnamn Deschlorodesloratadine Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H20 N2 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Deschlorodesloratadine Hydrochloride, 6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H20N2.ClH/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15;/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2;1H
LEDER Cl.C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1
IUPAC-namn 11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 312.84
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 312.1393 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.