missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deschlorodesloratadine Hydrochloride (6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride), Mikromol™
Beskrivning
Deschlorodesloratadine Hydrochloride (6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride), Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschlorodesloratadine Hydrochloride |
| CAS | 2172059-46-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Deschlorodesloratadine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 N2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Deschlorodesloratadine Hydrochloride, 6,11-Dihydro-11-(piperidin-4-ylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2.ClH/c1-2-6-17-14(4-1)7-8-16-5-3-11-21-19(16)18(17)15-9-12-20-13-10-15;/h1-6,11,20H,7-10,12-13H2;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.C1CC(=C2c3ccccc3CCc4cccnc24)CCN1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?