Läs mer
Deschloroethyl Bendamustine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloroethyl Bendamustine hydrochloride |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18ClN3O2.ClH/c1-18-12-6-5-10(16-8-7-15)9-11(12)17-13(18)3-2-4-14(19)20;/h5-6,9,16H,2-4,7-8H2,1H3,(H,19,20);1H |
| Formel vikt | 331.0854 |