missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Deschloroloperamide Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Deschloroloperamide Hydrochloride |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34N2O2.ClH/c1-30(2)27(32)29(25-14-8-4-9-15-25,26-16-10-5-11-17-26)20-23-31-21-18-28(33,19-22-31)24-12-6-3-7-13-24;/h3-17,33H,18-23H2,1-2H3;1H |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?