Läs mer
Descladinose 6-N-Desmethyl Azithromycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Descladinose 6-N-Desmethyl Azithromycin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H56N2O9/c1-11-21-29(8,37)24(34)19(6)30-14-15(2)13-28(7,36)25(17(4)22(32)18(5)26(35)39-21)40-27-23(33)20(31(9)10)12-16(3)38-27/h15-25,27,30,32-34,36-37H,11-14H2,1-10H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 576.3986 |
| Procent renhet | >95% |